Learn More
Clonidina, TRC
Código de producto. 30135838
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135838 1 g 1 g
30135295 5 g 5 g
30010962 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135838 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5871201G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4205-90-7
Fórmula molecular C9 H9 Cl2 N3
Peso molecular (g/mol) 230.09
Sinónimo 1H-Imidazol-2-amine, N-(2,6-dichlorophenyl)-4,5-dihydro-, 2-Imidazoline, 2-(2,6-dichloroanilino)- (7CI,8CI), N-(2,6-Dichlorophenyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-amine, 2-(2,6-Dichloroanilino)-2-imidazoline, 2-(2,6-Dichlorophenylamino)-1,3-diazacyclopentene, 2-(2,6-Dichlorophenylimino)imidazolidine, 734571A, Arkamin, Catapres-TTS, Clonidin, Clonidine, Duraclon, M 5041T, SKF 34427, ST 155BS
Nombre IUPAC N-(2,6-diclorofenilo)-4,5-dihidro-1H-imidazol-2-amina
SMILES Clc1cccc(Cl)c1NC2=NCCN2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clonidine
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9Cl2N3/c10-6-2-1-3-7(11)8(6)14-9-12-4-5-13-9/h1-3H,4-5H2,(H2,12,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.0174
Porcentaje de pureza >95%