Learn More
Tocris Bioscience™ Clonidine hydrochloride
Código de producto. 30000719
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30000719 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30000719 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 0690/100
α2 agonist. Also I1 ligand
Prototypical I1 imidazoline receptor ligand. α2-adrenergic receptor agonist. Antihypertensive. Also thought to enhance autophagy; shown to increase LC3-II levels in PC12 cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clonidine hydrochloride
CAS 4205-91-8
Cantidad 100 mg
Fórmula molecular C9H10Cl3N3
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.56
Pureza >99%
Peso molecular 266.55