Learn More
Clonidine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16468286
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16468286 100 mg 100 miligramos
16412126 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16468286 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0409A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Clonidine hydrochloride is an agonist of α2-adrenoceptor and potent antihypertensive agent.
Clonidine hydrochloride is an agonist of α2-adrenoceptor and potent antihypertensive agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clonidine hydrochloride
Forma física Solid
CAS 4205-91-8
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H10Cl3N3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad H2O : 33.33 mg/mL (125.04 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 7.6 mg/mL (28.51 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES ClC1=C(NC2=NCCN2)C(Cl)=CC=C1.Cl
Peso molecular (g/mol) 266.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.55
Porcentaje de pureza 99.89%