Learn More
Clorhidrato de clonidina, LoGiCal
Código de producto. 30459134
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459134 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459134 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0983.00
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clonidine Hydrochloride
CAS 4205-91-8
Nombres de analitos o componentes Clonidine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H9 Cl2 N3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Clonidine Hydrochloride, 1H-Imidazol-2-amine, N-(2,6-dichlorophenyl)-4,5-dihydro-, monohydrochloride (9CI), 2-Imidazoline, 2-(2,6-dichloroanilino)-, monohydrochloride (8CI), 2-(2,6-Dichloroanilino)-2-imidazoline hydrochloride, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-2-imidazoline hydrochloride, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-2-imidazoline monohydrochloride, Atensina, Capresin, Catapres, Catapressan, Chlophazolin, Clofelin, Clonidine chloride, Clonidine hydrochloride, Clonidine monohydrochloride, Clopheline, DCAI, Dichloranilino imidazolin, Haemiton, Hemiton, Isoglaucon, KAPVAY, Katapresan, Neuclon, Normopresan, ST 155
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9Cl2N3.ClH/c10-6-2-1-3-7(11)8(6)14-9-12-4-5-13-9;/h1-3H,4-5H2,(H2,12,13,14);1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.Clc1cccc(Cl)c1N=C2NCCN2
Nombre IUPAC N-(2,6-diclorofenil)imidazolidin-2-imina;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 266.55
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.994 g/mol