Learn More
Clorhidrato de clonidina 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30463507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30463507 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30463507 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0983.0001
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clonidine Hydrochloride
CAS 4205-91-8
Nombres de analitos o componentes Clonidine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H9 Cl2 N3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Clonidine Hydrochloride, 1H-Imidazol-2-amine, N-(2,6-dichlorophenyl)-4,5-dihydro-, monohydrochloride (9CI), 2-Imidazoline, 2-(2,6-dichloroanilino)-, monohydrochloride (8CI), 2-(2,6-Dichloroanilino)-2-imidazoline hydrochloride, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-2-imidazoline hydrochloride, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-2-imidazoline monohydrochloride, Atensina, Capresin, Catapres, Catapressan, Chlophazolin, Clofelin, Clonidine chloride, Clonidine hydrochloride, Clonidine monohydrochloride, Clopheline, DCAI, Dichloranilino imidazolin, Haemiton, Hemiton, Isoglaucon, KAPVAY, Katapresan, Neuclon, Normopresan, ST 155
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9Cl2N3.ClH/c10-6-2-1-3-7(11)8(6)14-9-12-4-5-13-9;/h1-3H,4-5H2,(H2,12,13,14);1H
Tipo de solución Single Solution
SMILES Cl.Clc1cccc(Cl)c1N=C2NCCN2
Nombre IUPAC N-(2,6-diclorofenil)imidazolidin-2-imina;clorhidrato
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 266.55
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.994 g/mol