Learn More
Clonidina EP Impureza B (clonidina USP Compuesto relacionado A), Mikromol™
Descripción
Clonidina EP Impureza B (clonidina USP Compuesto relacionado A)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Acetyl-2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-4,5-dihydro-1H-imidazole |
| CAS | 54707-71-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-Acetyl-2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-4,5-dihydro-1H-imidazole |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H11 Cl2 N3 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Clonidine Hydrochloride Imp. B (EP), Clonidine Imp. B (EP), Clonidine USP Related Compound A, Clonidine USP RC A, 1-Acetyl-2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-4,5-dihydro-1H-imidazole, Clonidine Related Compound A, Clonidine Hydrochloride Impurity B, Clonidine Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11Cl2N3O/c1-7(17)16-6-5-14-11(16)15-10-8(12)3-2-4-9(10)13/h2-4H,5-6H2,1H3,(H,14,15) |
| SMILES | CC(=O)N1CCN=C1Nc2c(Cl)cccc2Cl |
| Nombre IUPAC | 1-[2-(2,6-dicloroanilino)-4,5-dihidroimidazol-1-il]etanona |
| Mostrar más |