Learn More
Clorhidrato de clonidina-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Clonidine-d4 Hydrochloride |
| CAS | 67151-02-4 |
| Fórmula molecular | C9 2H4 H5 Cl2 N3 . Cl H |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Clonidine D4 hydrochloride, 1H-Imidazol-4,5-d2-2-amine, N-(2,6-dichlorophenyl)-4,5-dihydro-d2-, monohydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9Cl2N3.ClH/c10-6-2-1-3-7(11)8(6)14-9-12-4-5-13-9;/h1-3H,4-5H2,(H2,12,13,14);1H/i4D2,5D2; |
| SMILES | Cl.[2H]C1([2H])NC(=NC1([2H])[2H])Nc2c(Cl)cccc2Cl |
| Nombre IUPAC | 4,4,5,5-tetradeuterio-N-(2,6-diclorofenil)-1H-imidazol-2-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 270.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 269.0191 |