Learn More
Lonza™ Clonetics™ MEBM™ Medio basal para el crecimiento de células epiteliales mamarias
Descripción
El completo MEGM™ BulletKit™ Consiste en medio basal y suplementos. El MEGM™ BulletKit™ Ha sido optimizado para el crecimiento de células epiteliales mamarias en un entorno sin suero. Este sistema de medios ha sido referenciado en más de 130 publicaciones únicas centradas principalmente en la investigación del cáncer de mama.
- El medio basal y SingleQuots™ Se pueden adquirir kits de suplementos y factores de crecimiento para reemplazar y reponer componentes del kit.
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Solución acuosa |
| Para utilizar con (aplicación) | Crecimiento de células epiteliales mamarias en un ambiente sin suero |
| Cantidad | 500 mL |
| Formato | Botella con tapa de rosca |
| pH | 7,25 a 7,65 |
| Contenido y almacenamiento | Conservar en un lugar oscuro, 2° - 8 °C |
| Descripción | Rojo |