Learn More
Thermo Scientific™ Kit de clonación de PCR CloneJET™ con células competentes DH10B
Código de producto. 16354118 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
20
40
Tamaño de la unidad:
20 reacciones
40 reacciones
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
16354118 40 40 reacciones
16498299 20 20 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16354118 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor K123240
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    538.00€
    489.65€ / 40 reacciones
    Ahorro 48.35€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Un sistema avanzado de selección positiva para la clonación eficiente de productos de PCR generados con cualquier ADN polimerasa termoestable Se puede clonar cualquier fragmento de ADN con extremos cohesivos o romos.
  • Este paquete incluye el CloneJET Kit de clonación por PCR (20 o 40 reacciones) y DH10B Células competentes que están optimizadas para su uso con el kit y se pueden transformar directamente con el producto de ligadura
CloneJET Kit de clonación por PCR
Un sistema avanzado de selección positiva para la clonación de alta eficiencia de productos de PCR generados con cualquier ADN polimerasa termoestable. Se puede clonar cualquier fragmento de ADN con extremos cohesivos o romos. El kit funciona bien con fragmentos de ADN fosforilados y no fosforilados. La ligadura al vector de selección positiva incluido solo tarda unos 5 minutos y produce más del 99 % de clones recombinantes. Los productos de PCR con extremos romos generados con una enzima de corrección se ligan directamente al vector de clonación.
Los productos de PCR generados con ADN polimerasas no de corrección o con mezclas de ADN polimerasas se deben despuntar antes de la ligadura en una reacción de 5 minutos con la enzima de conversión en extremos romos del ADN termostable que se proporciona con el kit. DH10B Las células competentes están optimizadas para su uso con este kit y se pueden transformar directamente con el producto de ligadura.
Contiene el novedoso vector de clonación de selección listo para su uso pJET1.2/blunt. El vector contiene un gen enzimas de restricción letal que se interrumpe con la ligadura de un inserto de ADN en el sitio de clonación. Como resultado, solo las células bacterianas con plásmidos recombinantes pueden formar colonias. Las moléculas del vector pJET1.2/blunt que no disponen de insertos expresan una enzima de restricción letal, que mata la célula de E. coli huésped después de la transformación. Esta selección positiva acelera drásticamente el proceso de identificación de colonias y elimina los costes adicionales necesarios para la selección de color azul/blanco.
  • Rápido: clonación de PCR en solo 5 minutos
  • Máxima eficiencia: 99% de clones positivos
  • Sin fondo de clonación: vector de selección positiva
  • Versátil: idóneo para clonación de extremo romo o adherente
  • Económico: evita los costes del cribaje de color azul/blanco
Aplicaciones:
  • Clonación de productos de PCR con extremos romos o con cola 3' dA de hasta 10 kb
  • Clonación de fragmentos de ADN generados por enzimas de restricción
  • Secuenciación del ADN clonado
  • Transcripción in vitro e in vivo de insertos clonados del promotor T7
DH10B Células competentes
Células de E. coli químicamente competentes y de alta eficiencia. El DH10B La cepa es adecuada para clonar ADN que contiene metilcitosina y metiladenina, lo que permite clonar eficientemente ADN genómico tanto procariota como eucariota. Estas células son ideales para la construcción de bibliotecas de ADNc utilizando vectores derivados de plásmidos. Genotipo: F – mcrAΔ (mrr-hsdRMS-mcrBC)φ 80lacZ ΔM15Δ lacX74 recA1 endA1 araD139Δ (ara-leu)7697 galU galKλ – rpsL(StrR) nupG.
  • Alta eficiencia de transformación: > 1x109 ufc/μADN pUC19 g
  • Adecuado para aplicaciones de clonación rutinarias y de alto rendimiento
  • Cómodo envasado de dos reacciones por vial
  • El medio de SOC Medio de crecimiento incluido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Hielo seco (-80 °C)
Descripción Cepa de bacteria/levadura: DH10B
Para utilizar con (aplicación) Clonación (PCR con extremo romo, enzima de restricción ⁄ MCS)
N.º de reacciones 40