Learn More
N-óxido de clomipramina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Clomipramine N-Oxide |
| CAS | 14171-67-6 |
| Fórmula molecular | C19 H23 Cl N2 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Clomipramine N-Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H23ClN2O/c1-22(2,23)13-5-12-21-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-10-11-17(20)14-19(16)21/h3-4,6-7,10-11,14H,5,8-9,12-13H2,1-2H3 |
| SMILES | C[N+](C)([O-])CCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13 |
| Nombre IUPAC | Óxido de 3-(2-cloro-5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepin-11-il)-N,N-dimetilpropan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 330.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.1499 |