Learn More
N-óxido de clomipramina, Mikromol™
Código de producto. 30051277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051277 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051277 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0545.090025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-óxido de clomipramina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clomipramine N-Oxide
CAS 14171-67-6
Nombres de analitos o componentes Clomipramine N-Oxide
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C19 H23 Cl N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Clomipramine N-Oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C19H23ClN2O/c1-22(2,23)13-5-12-21-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-10-11-17(20)14-19(16)21/h3-4,6-7,10-11,14H,5,8-9,12-13H2,1-2H3
SMILES C[N+](C)([O-])CCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
Nombre IUPAC Óxido de 3-(2-cloro-5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepin-11-il)-N,N-dimetilpropan-1-amina
Peso molecular (g/mol) 330.85
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.1499 g/mol