Learn More
Cloruro de clomipramina, TRC
Código de producto. 30132645
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30132645 100 mg 100 miligramos
17944455 1 g 1 g
17983295 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132645 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC587050100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17321-77-6
Fórmula molecular C19 H23 Cl N2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 351.31
Sinónimo 5H-Dibenz[b,f]azepine, 3-chloro-5-[3-(dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-, monohydrochloride (8CI), 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-propanamine, 3-chloro-10,11-dihydro-N,N-dimethyl-, monohydrochloride (9CI), 3-Chloro-5-(3-dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 3-Chloroimipramine hydrochloride, Anafranil, Anaphranil, Anatranil, Chlorimipramine hydrochloride, Chloroimipramine monohydrochloride, Clomipramine hydrochloride
Nombre IUPAC 3-(2-cloro-5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepina-11-il)-N,N-dimetilpropano-1-amina; Cloruro
SMILES Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clomipramine Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H23ClN2.ClH/c1-21(2)12-5-13-22-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-10-11-17(20)14-19(16)22;/h3-4,6-7,10-11,14H,5,8-9,12-13H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.1317
Porcentaje de pureza >95%