Learn More
Clomipramine hydrochloride, Thermo Scientific™
Potent, selective 5-HT uptake blocker
41.80€ - 130.00€
| CAS | 17321-77-6 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C19H24Cl2N2 |
| Peso molecular (g/mol) | 351.315 |
| Número MDL | MFCD00069234 |
| Clave InChI | WIMWMKZEIBHDTH-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | clomipramine hydrochloride, anafranil, clomipramine hcl, 3-3-chloro-10,11-dihydro-5h-dibenzo b,f azepin-5-yl-n,n-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, anaphranil, 3-chloroimipramine hydrochloride, chloroimipramine monohydrochloride, chlorimipramine hydrochloride, unii-2lxw0l6gwj |
| PubChem CID | 68539 |
| ChEBI | CHEBI:3755 |
| Nombre IUPAC | 3-(2-chloro-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride |
| SMILES | CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2CCC3=C1C=C(C=C3)Cl.Cl |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15424869
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62485.03 |
1g |
41.80€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15434869
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62485.06 |
5g |
130.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 17321-77-6 | |
| 351.315 | |
| WIMWMKZEIBHDTH-UHFFFAOYSA-N | |
| 68539 | |
| 3-(2-chloro-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride |
| C19H24Cl2N2 | |
| MFCD00069234 | |
| clomipramine hydrochloride, anafranil, clomipramine hcl, 3-3-chloro-10,11-dihydro-5h-dibenzo b,f azepin-5-yl-n,n-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, anaphranil, 3-chloroimipramine hydrochloride, chloroimipramine monohydrochloride, chlorimipramine hydrochloride, unii-2lxw0l6gwj | |
| CHEBI:3755 | |
| CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2CCC3=C1C=C(C=C3)Cl.Cl |
Especificaciones
| Clomipramine hydrochloride | |
| C19H24Cl2N2 | |
| 14,2387 | |
| WIMWMKZEIBHDTH-UHFFFAOYSA-N | |
| 3-(2-chloro-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride | |
| 68539 | |
| 351.32 |
| 17321-77-6 | |
| MFCD00069234 | |
| clomipramine hydrochloride, anafranil, clomipramine hcl, 3-3-chloro-10,11-dihydro-5h-dibenzo b,f azepin-5-yl-n,n-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, anaphranil, 3-chloroimipramine hydrochloride, chloroimipramine monohydrochloride, chlorimipramine hydrochloride, unii-2lxw0l6gwj | |
| CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2CCC3=C1C=C(C=C3)Cl.Cl | |
| 351.315 | |
| CHEBI:3755 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H360-H302-H312-H332
May damage fertility or the unborn child.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332-H360
missing translation for 'einecsNumber' : 241-344-3
missing translation for 'rtecsNumber' : HN9055000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Clomipramine hydrochloride
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contain: Clomipramine hydrochloride