Learn More
Clomipramine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16488316
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16488316 100 mg 100 miligramos
16432146 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16488316 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0457
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
MedChemExpress Clomipramine (Chlorimipramine) hydrochloride is a potent 5-HT reuptake blocker with the IC50 value of 1.5 nM. Clomipramine hydrochloride is a tricyclic antidepressant that can be used for the research of depression and obsessive compulsive disorder (OCD).
Clomipramine (Chlorimipramine) hydrochloride is a potent 5-HT reuptake blocker with the IC50 value of 1.5 nM. Clomipramine hydrochloride is a tricyclic antidepressant that can be used for the research of depression and obsessive compulsive disorder (OCD).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clomipramine hydrochloride
Forma física Solid
CAS 17321-77-6
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H24Cl2N2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo Chlorimipramine hydrochlorideG-34586 hydrochlorideNSC-169865 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (142.32 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (142.32 mM)
SMILES CN(C)CCCN1C2=CC(Cl)=CC=C2CCC3=C1C=CC=C3.Cl
Peso molecular (g/mol) 351.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.31
Porcentaje de pureza 99.49%