Learn More
Clorhidrato de clomipramina, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Clomipramine Hydrochloride |
| CAS | 17321-77-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Clomipramine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C19 H23 Cl N2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Clomipramine Hydrochloride, 5H-Dibenz[b,f]azepine, 3-chloro-5-[3-(dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-, monohydrochloride (8CI), 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-propanamine, 3-chloro-10,11-dihydro-N,N-dimethyl-, monohydrochloride (9CI), 3-Chloro-5-(3-dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 3-Chloroimipramine hydrochloride, Anafranil, Anaphranil, Anatranil, Chlorimipramine hydrochloride, Chloroimipramine monohydrochloride, Clomipramine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H23ClN2.ClH/c1-21(2)12-5-13-22-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-10-11-17(20)14-19(16)22;/h3-4,6-7,10-11,14H,5,8-9,12-13H2,1-2H3;1H |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13 |
| Mostrar más |