Learn More
Clomipramina HCl, Lipomed
Código de producto. 30461718
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30461718 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30461718 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMCLM1069HC100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Clomipramina HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clomipramine Hydrochloride
CAS 17321-77-6
Nombres de analitos o componentes Clomipramine Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C19 H23 Cl N2 . Cl H
Sinónimo Clomipramine Hydrochloride, 5 H-Dibenz[b,f]azepine, 3-chloro-5-[3-(dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-, monohydrochloride (8 CI), 5 H-Dibenz[b,f]azepine-5-propanamine, 3-chloro-10,11-dihydro-N,N-dimethyl-, monohydrochloride (9 CI), 3-Chloro-5-(3-dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 3-Chloroimipramine hydrochloride, Anafranil, Anaphranil, Anatranil, Chlorimipramine hydrochloride, Chloroimipramine monohydrochloride, Clomipramine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
Nombre IUPAC 3-(2-cloro-5,6-dihidrobenzo[b][1 ]benzazepin-11-il)-N,N-dimetilpropan-1-amina;clorhidrato
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 351.31
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 350,1317 g/mol