Learn More
Clomipramina-d6 N-óxido, TRC
Código de producto. 30354562
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30354562 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30354562 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC58706210MG
 Artículo restringido
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clomipramine-d6 N-Oxide
CAS 1189479-06-8
Fórmula molecular C19H17D6ClN2O
Cantidad 10 mg
Sinónimo 3-Chloro-10,11-dihydro-N,N-(dimethyl-d6)-5H-dibenz[b,f]azepine-5-propanamine N-Oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C19H23ClN2O/c1-22(2,23)13-5-12-21-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-10-11-17(20)14-19(16)21/h3-4,6-7,10-11,14H,5,8-9,12-13H2,1-2H3/i1D3,2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])[N+]([O-])(CCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13)C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC Óxido de 3-(2-cloro-5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepin-11-il)-N,N-bis(trideuteriometil)propan-1-amina
Peso molecular (g/mol) 336.89