Learn More
Clomipramina-d6 N-óxido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Clomipramine-d6 N-Oxide |
| CAS | 1189479-06-8 |
| Fórmula molecular | C19H17D6ClN2O |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 3-Chloro-10,11-dihydro-N,N-(dimethyl-d6)-5H-dibenz[b,f]azepine-5-propanamine N-Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H23ClN2O/c1-22(2,23)13-5-12-21-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-10-11-17(20)14-19(16)21/h3-4,6-7,10-11,14H,5,8-9,12-13H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])[N+]([O-])(CCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | Óxido de 3-(2-cloro-5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepin-11-il)-N,N-bis(trideuteriometil)propan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 336.89 |