Learn More
Clorhidrato de clomipramina-D3 0,1 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Clomipramine-d3 hydrochloride |
| CAS | 1398065-86-5 |
| Disolvente o matriz | Methanol |
| Fórmula molecular | C19 2H3 H20 Cl N2 . Cl H |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | Clomipramine-D3 Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H23ClN2.ClH/c1-21(2)12-5-13-22-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-10-11-17(20)14-19(16)22;/h3-4,6-7,10-11,14H,5,8-9,12-13H2,1-2H3;1H/i1D3; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])N(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13 |
| Nombre IUPAC | 3-(2-cloro-5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepin-11-il)-N-metil-N-(trideuteriometil)propan-1-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 354.33 |
| Mostrar más |