Learn More
Clomipramina-d3 HCl (N-metil-d3), TRC
Código de producto. 30367117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367117 10 mg -
30364343 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30367117 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC58705110MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1398065-86-5
Fórmula molecular C19 2H3 H20 Cl N2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 354.33
Sinónimo Clomipramine-D3 Hydrochloride
Nombre IUPAC 3-(2-cloro-5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepina-11-il)-N-metil-N-(trideuteriometil)propan-1-amina; Cloruro
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])N(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clomipramine-d3 hydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H23ClN2.ClH/c1-21(2)12-5-13-22-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-10-11-17(20)14-19(16)22;/h3-4,6-7,10-11,14H,5,8-9,12-13H2,1-2H3;1H/i1D3;
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.1505