Learn More
Clomifeno N-óxido, TRC
Código de producto. 30133882
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133882 100 mg 100 miligramos
17940685 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133882 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC587040100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97642-74-5
Fórmula molecular C26 H28 Cl N O2
Peso molecular (g/mol) 421.96
Sinónimo 2-[4-(2-Chloro-1,2-diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethyl-ethanamine N-Oxide, Clomifenoxide
Nombre IUPAC 2-[4-[(E)-2-cloro-1,2-difeniletenil]fenoxi]-N,N-óxido de dietiletanol
SMILES CC[N+]([O-])(CC)CCOc1ccc(cc1)\C(=C(\Cl)/c2ccccc2)\c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clomiphene N-Oxide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H28ClNO2/c1-3-28(29,4-2)19-20-30-24-17-15-22(16-18-24)25(21-11-7-5-8-12-21)26(27)23-13-9-6-10-14-23/h5-18H,3-4,19-20H2,1-2H3/b26-25+
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.1809