Learn More
Clomiphene citrate, MedChemExpress
Código de producto. 16432189
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16432189 1 g 1 g
16420948 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16432189 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0463
MedChemExpress Clomiphene citrate (Clomifene citrate) is a selective estrogen receptor modulator.
Clomiphene citrate (Clomifene citrate) is a selective estrogen receptor modulator.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clomiphene citrate
CAS 50-41-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H36ClNO8
Cantidad 1 g
Sinónimo Clomifene citrate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (83.60 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (1.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES Cl/C(C1=CC=CC=C1)=C(C2=CC=CC=C2)/C3=CC=C(OCCN(CC)CC)C=C3.OC(CC(O)=O)(C(O)=O)CC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 598.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 598.08
Porcentaje de pureza 99.69%
Grado Research
Forma física Solid