Learn More
Citrato de clomifeno (mezcla cis-trans), TRC
Código de producto. 30137572
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137572 5 g 5 g
30136630 10 g 10 g
18000850 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137572 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5870255G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-41-9
Fórmula molecular C26 H28 Cl N O . C6 H8 O7
Peso molecular (g/mol) 598.08
Sinónimo Triethylamine, 2-[p-(2-chloro-1,2-diphenylvinyl)phenoxy]-, citrate (1:1) (8CI), Triethylamine, 2-[p-(2-chloro-1,2-diphenylvinyl)phenoxy]-, citrate (6CI,7CI), 1-[p-(β-Diethylaminoethoxy)phenyl]-1,2-diphenyl-2-chloroethylene citrate, 2-[p-(2-Chloro-1,2-diphenylvinyl)phenoxy]triethylamine dihydrogen citrate, Chloramiphene, Clomhexal, Clomid, Clomifene citrate, Clomifeno, Clomiphene citrate, Clomiphene dihydrogen citrate, Clomivid, Clomphid, Clostilbegit, Clostilbegyt, Dyneric, Fertivet, Fertyl, Genozym, Ikaclomin, Ikaclomine, Klomen, MRL 41, Mer 41, NSC 35770, Omifin, Pergotime, Racemic clomiphene citrate, Serophene, Siphene
Nombre IUPAC 2-[4-(2-cloro-1,2-difeniletetil)fenoxi]-N,N-dietiletanolamina; 2-hidroxipropano-1,2,3-ácido tricarboxílico
SMILES CCN(CC)CCOc1ccc(cc1)C(=C(Cl)c2ccccc2)c3ccccc3.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clomiphene Citrate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C26H28ClNO.C6H8O7/c1-3-28(4-2)19-20-29-24-17-15-22(16-18-24)25(21-11-7-5-8-12-21)26(27)23-13-9-6-10-14-23;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h5-18H,3-4,19-20H2,1-2H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 597.2129