Learn More
Clorhidrato de N-óxido de clomifeno, Mikromol™
Código de producto. 30051965
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30051965 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30051965 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0650.01
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de N-óxido de clomifeno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clomifene N-Oxide Hydrochloride
CAS 97986-33-9
Nombres de analitos o componentes Clomifene N-Oxide Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C26 H28 Cl N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Clomifene N-Oxide Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C26H28ClNO2.ClH/c1-3-28(29,4-2)19-20-30-24-17-15-22(16-18-24)25(21-11-7-5-8-12-21)26(27)23-13-9-6-10-14-23;/h5-18H,3-4,19-20H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CC[N+]([O-])(CC)CCOc1ccc(cc1)C(=C(Cl)c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC Óxido de 2-[4-(2-cloro-1,2-difeniletenil)fenoxi]-N,N-dietiletanamina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 458.42
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 457.1575 g/mol