Learn More
Citrato de clomifeno, LoGiCal
Código de producto. 30460441
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460441 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460441 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0650.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clomiphene Citrate
CAS 50-41-9
Nombres de analitos o componentes Clomiphene Citrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C26 H28 Cl N O . C6 H8 O7
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Clomifene Citrate, Ethanamine, 2-[4-(2-chloro-1,2-diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethyl-, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1), Triethylamine, 2-[p-(2-chloro-1,2-diphenylvinyl)phenoxy]-, citrate (1:1) (8CI), Triethylamine, 2-[p-(2-chloro-1,2-diphenylvinyl)phenoxy]-, citrate (6CI,7CI), 2-[p-(2-Chloro-1,2-diphenylvinyl)phenoxy]triethylamine dihydrogen citrate, Chloramiphene, Clomid, Clomifeno, Clomiphene citrate, Clomiphene dihydrogen citrate, Clomivid, Clomphid, Clostilbegit, Clostilbegyt, Dyneric, Fertivet, Fertyl, Genozym, Ikaclomin, Ikaclomine, MRL 41, Mer 41, NSC 35770, Omifin, Pergotime, Racemic clomiphene citrate, Serophene, 1-[p-(beta-Diethylaminoethoxy)phenyl]-1,2-diphenyl-2-chloroethylene citrate
Fórmula InChI InChI=1S/C26H28ClNO.C6H8O7/c1-3-28(4-2)19-20-29-24-17-15-22(16-18-24)25(21-11-7-5-8-12-21)26(27)23-13-9-6-10-14-23;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h5-18H,3-4,19-20H2,1-2H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Tipo de solución Neat
SMILES CCN(CC)CCOc1ccc(cc1)C(=C(Cl)c2ccccc2)c3ccccc3.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-[4-(2-cloro-1,2-difeniletenil)fenoxi]-N,N-dietiletanamina; ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 598.08
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 597.2129 g/mol