Learn More
Clomethiazolum, TRC
Código de producto. 30010376
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30010376 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30010376 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC587020100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 533-45-9
Fórmula molecular C6 H8 Cl N S
Peso molecular (g/mol) 161.65
Sinónimo Thiazole, 5-(2-chloroethyl)-4-methyl-, 5-(2-Chloroethyl)-4-methylthiazole, 4-Methyl-5-(β-chloroethyl)thiazole, 5-(β-Chloroethyl)-4-methylthiazole, Chlorethiazol, Chlorethiazole, Chlormethiazol, Chlormethiazole, Clomethiazole, Clomethiazolum, Distraneurin, Emineurina, Somnevrin
Nombre IUPAC 5-(2-cloroetil)-4-metil-1,3-tiazol
SMILES Cc1ncsc1CCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clomethiazole
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8ClNS/c1-5-6(2-3-7)9-4-8-5/h4H,2-3H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.0066