Learn More
Clorhidrato de clometiazol, LoGiCal
Código de producto. 30460564
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30460564 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30460564 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3353.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clomethiazole Hydrochloride
CAS 6001-74-7
Nombres de analitos o componentes Clomethiazole Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H8 Cl N S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Thiazole, 5-(2-chloroethyl)-4-methyl-, hydrochloride (1:1), Thiazole, 5-(2-chloroethyl)-4-methyl-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI,9CI), 5-(2-Chloroethyl)-4-methylthiazole hydrochloride, Chlormethiazole hydrochloride, Clomethiazole hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8ClNS.ClH/c1-5-6(2-3-7)9-4-8-5;/h4H,2-3H2,1H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.Cc1ncsc1CCCl
Nombre IUPAC 5-(2-cloroetil)-4-metil-1,3-tiazol;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 198.11
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.9833 g/mol