Learn More
Edisilato de clometiazol, Mikromol™
Descripción
Edisilato de clometiazol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Clomethiazole Edisylate |
| CAS | 1867-58-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Clomethiazole Edisylate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | 2 C6 H8 Cl N S . C2 H6 O6 S2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 1,2-Ethanedisulfonic acid, compd. with 5-(2-chloroethyl)-4-methylthiazole (1:2), Thiazole, 5-(2-chloroethyl)-4-methyl-, 1,2-ethanedisulfonate (2:1) (8CI,9CI), Chlormethiazole edisylate, Chlormethiazole ethanedisulfonate, Clomethiazole edisylate, Clomethiazole ethane-1,2-disulfonate, Clomethiazole ethanedisulfonate, Dichlormethiazole ethanedisulfonate, Hemineurin, Hemineurine, Heminevrin, Hemithiamine, NEX 002, SCTZ, Zendra, Clomethiazole Edisylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C6H8ClNS.C2H6O6S2/c2*1-5-6(2-3-7)9-4-8-5;3-9(4,5)1-2-10(6,7)8/h2*4H,2-3H2,1H3;1-2H2,(H,3,4,5)(H,6,7,8) |
| SMILES | Cc1ncsc1CCCl.Cc2ncsc2CCCl.OS(=O)(=O)CCS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 5-(2-cloroetil)-4-metil-1,3-tiazol; etano-1,2-disulfónico |
| Mostrar más |