Learn More
Edisilato de clometiazol, LoGiCal
Código de producto. 30462639
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462639 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462639 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1866.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clomethiazole Edisylate
CAS 1867-58-9
Nombres de analitos o componentes Clomethiazole Edisylate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular 2 C6 H8 Cl N S . C2 H6 O6 S2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1,2-Ethanedisulfonic acid, compd. with 5-(2-chloroethyl)-4-methylthiazole (1:2), Thiazole, 5-(2-chloroethyl)-4-methyl-, 1,2-ethanedisulfonate (2:1) (8CI,9CI), Chlormethiazole edisylate, Chlormethiazole ethanedisulfonate, Clomethiazole edisylate, Clomethiazole ethane-1,2-disulfonate, Clomethiazole ethanedisulfonate, Dichlormethiazole ethanedisulfonate, Hemineurin, Hemineurine, Heminevrin, Hemithiamine, NEX 002, SCTZ, Zendra, Clomethiazole Edisylate
Fórmula InChI InChI=1S/2C6H8ClNS.C2H6O6S2/c2*1-5-6(2-3-7)9-4-8-5;3-9(4,5)1-2-10(6,7)8/h2*4H,2-3H2,1H3;1-2H2,(H,3,4,5)(H,6,7,8)
Tipo de solución Neat
SMILES Cc1ncsc1CCCl.Cc2ncsc2CCCl.OS(=O)(=O)CCS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC ácido 5-(2-cloroetil)-4-metil-1,3-tiazol; etano-1,2-disulfónico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 513.5
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 511.9738 g/mol