Learn More
Clomazone, TRC
Código de producto. 17963095
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17963095 100 mg 100 miligramos
17980905 250 mg 250 miligramos
17990685 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17963095 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC586993100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81777-89-1
Fórmula molecular C12 H14 Cl N O2
Peso molecular (g/mol) 239.7
Sinónimo 2-[(2-Chlorophenyl)methyl]-4,4-dimethyl-3-isoxazolidinone, Centium 360CS, Cirrus, Cirrus 50WP, Clomazone, Command, Command (pesticide), Command 3ME, Command EC, Dimethazone, F 57020, FMC 57020, Gamit, Isooxadiazon
Nombre IUPAC 2-[(2-clorofenil)metil]-4,4-dimetil-1,2-oxazolidina-3-ona
SMILES CC1(C)CON(Cc2ccccc2Cl)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clomazone
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14ClNO2/c1-12(2)8-16-14(11(12)15)7-9-5-3-4-6-10(9)13/h3-6H,7-8H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.0713