Learn More
Clomazona, Honeywell Fluka™
Código de producto. 16666133 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16666133 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16666133
Marca: Honeywell Fluka R1686100MG
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad  y materiales de referencia orgánicos.
  • Producido conforme a ISO 9001
  • Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
  • Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clomazone
CAS 81777-89-1
% máx. CAS ≤ 100%
Densidad 1.192 g/cm3 (20°C)
Temperatura de inflamación 157°C
Beilstein 7480026
Color Incolora
Punto de fusión 32.5°C to 34.2°C
Punto de ebullición 281.7°C (1013 hPa)
Sinónimo 2-[(2-chlorophenyl)methyl]-4,4-dimethyl-3-isoxazolidinone
Peso molecular (g/mol) 239.70 g/mol
Cantidad 100 mg
Grado Herbicidas