Learn More
Clofilium tosylate, MedChemExpress
Código de producto. 16438048
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16438048 10 mg 10 miligramos
16413967 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16438048 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY33350
MedChemExpress Clofilium tosylate, a potassium channel blocker, induces apoptosis of human promyelocytic leukemia (HL-60) cells via Bcl-2-insensitive activation of caspase-3. Antiarrhythmic agent.
Clofilium tosylate, a potassium channel blocker, induces apoptosis of human promyelocytic leukemia (HL-60) cells via Bcl-2-insensitive activation of caspase-3. Antiarrhythmic agent.
Specifications
Nombre del producto químico o material Clofilium tosylate
CAS 92953-10-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H44ClNO3S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (245.02 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1.59 mg/mL (3.12 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES CCCCCCC[N+](CC)(CCCCC1=CC=C(Cl)C=C1)CC.O=S(C2=CC=C(C)C=C2)([O-])=O
Peso molecular (g/mol) 510.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 510.17
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death