Learn More
Ácido clofíbrico-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Clofibric-d4 Acid |
| CAS | 1184991-14-7 |
| Fórmula molecular | C10 2H4 H7 Cl O3 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 2-(4-Chloro-2,3,5,6-tetradeuteriophenoxy)-2-methylpropanoic acid, Clofibric-d4 Acid, Clofibric acid D4 (phenyl D4) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11ClO3/c1-10(2,9(12)13)14-8-5-3-7(11)4-6-8/h3-6H,1-2H3,(H,12,13)/i3D,4D,5D,6D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(OC(C)(C)C(=O)O)c([2H])c([2H])c1Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(4-cloro-2,3,5,6-tetradeuteriofenoxi)-2-metilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 218.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.0648 |