Learn More
Ácido clofibrico, TRC
Código de producto. 17983085
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17983085 100 mg 100 miligramos
17914055 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17983085 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC586930100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 882-09-7
Fórmula molecular C10 H11 Cl O3
Peso molecular (g/mol) 214.645
Sinónimo Propionic acid, 2-(p-chlorophenoxy)-2-methyl- (6CI,7CI,8CI), 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropanoic acid, (p-Chlorophenoxy)isobutyric acid, 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropanic acid, 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid, 2-(p-Chlorophenoxy)-2-methylpropanoic acid, 2-(p-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid, 2-(p-Chlorophenoxy)isobutyric acid, 2-[(4-Chlorophenyl)oxy]-2-methylpropionic acid, 4-Chlorophenoxyisobutyric acid, Arteriohom, CPIB, CPIBA, Chlorfibrinic acid, Chlorofibrinic acid, Chlorophibrinic acid, Clofibrate free acid, Clofibric acid, Clofibrilic acid, Clofibrin, Clofibrinic acid, NSC 1149, PCIB, PCPIB, Regadrin, Regulipid, α-(4-Chlorophenoxy)-α-methylpropionic acid, α-(4-Chlorophenoxy)isobutyric acid, α-(p-Chlorophenoxy)isobutyric acid
Nombre IUPAC ácido 2-(4-clorofenoxi)-2-metilpropanoico
SMILES CC(C)(Oc1ccc(Cl)cc1)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid (Clofibric acid)
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11ClO3/c1-10(2,9(12)13)14-8-5-3-7(11)4-6-8/h3-6H,1-2H3,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.04