Learn More
Clofibric acid, MedChemExpress
Código de producto. 16438756
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16438756 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16438756 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1415
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Clofibric acid (Chlorofibrinic acid), the pharmaceutically active metabolite of lipid regulators Clofibrate, Etofibrate and Etofyllinclofibrate, is a PPARα agonist which exhibits hypolipidemic effects. Clofibric acid also is an herbicide.
Clofibric acid (Chlorofibrinic acid), the pharmaceutically active metabolite of lipid regulators Clofibrate, Etofibrate and Etofyllinclofibrate, is a PPARα agonist which exhibits hypolipidemic effects. Clofibric acid also is an herbicide.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clofibric acid
CAS 882-09-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H11ClO3
Cantidad 100 mg
Sinónimo Chlorofibrinic acid
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (465.87 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (4.66 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES CC(C)(OC1=CC=C(Cl)C=C1)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 214.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.65
Porcentaje de pureza 99.77%
Grado Research
Forma física Solid