Learn More
Ácido clofibrico acil-beta-D-glucurónido (90%), TRC
Código de producto. 30008169
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30008169 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30008169 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5869401MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72072-47-0
Fórmula molecular C16 H19 Cl O9
Peso molecular (g/mol) 390.77
Sinónimo Clofibric acid-acyl-beta-D-Glucuronide
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[2-(4-clorofenoxi)-2-metilpropanoil]oxi-3,4,5-trihidroxioxiano-2-carboxílico ácido
SMILES CC(C)(Oc1ccc(Cl)cc1)C(=O)O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clofibric Acid Acyl-Beta-D-glucuronide
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19ClO9/c1-16(2,26-8-5-3-7(17)4-6-8)15(23)25-14-11(20)9(18)10(19)12(24-14)13(21)22/h3-6,9-12,14,18-20H,1-2H3,(H,21,22)/t9-,10-,11+,12-,14-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.0718