Learn More
Clofibrate, Tocris Bioscience™
Código de producto. 18742574
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
18742574 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 18742574 Proveedor Tocris Bioscience N.º de proveedor 0824/1G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
PPAR agonist
PPAR agonist (EC50 values are 50, 500 and > 100 μM at PPARα, PPARγ and PPARδ respectively). Antihyperlipoproteinemic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clofibrate
CAS 637-07-0
Fórmula molecular C12H15ClO3
Número MDL MFCD00000615
Cantidad 1 g
Sinónimo clofibrate, ethyl clofibrate, clofibratum, clofibrato, atromid-s, miscleron, atromid, liprin, epib, angiokapsul
Clave InChI KNHUKKLJHYUCFP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C(C)(C)OC1=CC=C(Cl)C=C1
Nombre IUPAC ethyl 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropanoate
Peso molecular (g/mol) 242.70
PubChem CID 2796
ChEBI CHEBI:3750
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.702
Porcentaje de pureza >98%