Learn More
Clofentezine, TRC
Código de producto. 30362954
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30362954 1 g 1 g
30352669 10 g 10 g
30355706 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30362954 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5856151G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74115-24-5
Fórmula molecular C14 H8 Cl2 N4
Peso molecular (g/mol) 303.15
Sinónimo 3,6-Bis(2-chlorophenyl)-1,2,4,5-tetrazine, 3,6-Di-2-chlorophenyl-1,2,4,5-tetrazine, Acaristop, Apollo, Apollo (pesticide), Apollo 50W, Apollo SOSC, Bisclofentezin, Bisclofentezine, Clofentezine, ManSiJing, NC 21314
Nombre IUPAC 3,6-bis(2-clorofenil)-1,2,4,5-tetrazina
SMILES Clc1ccccc1c2nnc(nn2)c3ccccc3Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clofentezine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H8Cl2N4/c15-11-7-3-1-5-9(11)13-17-19-14(20-18-13)10-6-2-4-8-12(10)16/h1-8H
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.0126