Learn More
Clofentezine, MedChemExpress
Código de producto. 16458836
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16458836 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16458836 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB2066
MedChemExpress Clofentezine, a growth inhibitor, has sublethal effects on life-table parameters of Tetranychus urticae Koch females.
Clofentezine, a growth inhibitor, has sublethal effects on life-table parameters of Tetranychus urticae Koch females.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clofentezine
Forma física Solid
CAS 74115-24-5
Color Pale Purple
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H8Cl2N4
Información de solubilidad DMSO : 15.5 mg/mL (51.13 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES ClC1=CC=CC=C1C2=NN=C(C3=CC=CC=C3Cl)N=N2
Peso molecular (g/mol) 303.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.15
Porcentaje de pureza 98.0%