Learn More
Clofentezine-d8, TRC
Código de producto. 30368367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368367 2.5 mg -
30354337 10 mg -
30366069 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30368367 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5856162.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2732862-38-1
Fórmula molecular C14 D8 Cl2 N4
Peso molecular (g/mol) 311.2
Sinónimo 3,6-bis(2-chlorophenyl-3,4,5,6-D8)-1,2,4,5-Tetrazine
Nombre IUPAC 3,6-bis(2-cloro-3,4,5,6-tetradeuterio-fenil)-1,2,4,5-tetrazina
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(c(Cl)c1[2H])c2nnc(nn2)c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clofentezine-d8
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H8Cl2N4/c15-11-7-3-1-5-9(11)13-17-19-14(20-18-13)10-6-2-4-8-12(10)16/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.0628
Porcentaje de pureza >95%