Learn More
Clofenamida, TRC
Código de producto. 30136662
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136662 100 mg 100 miligramos
30008910 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136662 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC585600100MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 671-95-4
Fórmula molecular C6 H7 Cl N2 O4 S2
Peso molecular (g/mol) 270.71
Sinónimo 4-Chloro-1,3-benzenedisulfonamide, 4-Chloro-m-benzenedisulfonamide, 4-Chloro-m-benzenedisulfonamide, 4-Chlorobenzene-1,3-disulfonamide, Aponiere, Aquedux, Clofenamidum, Diumide, Diuretic 2822, Eleklin, Frictan, Haflutan, Indigatin, Macashi, Monochlorphenamide, Salco, Saltron, Salzen, Soluran;
Nombre IUPAC 4-clorobenceno-1,3-disulfonamida
SMILES NS(=O)(=O)c1ccc(Cl)c(c1)S(=O)(=O)N
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Clofenamide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7ClN2O4S2/c7-5-2-1-4(14(8,10)11)3-6(5)15(9,12)13/h1-3H,(H2,8,10,11)(H2,9,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.9536
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.