Learn More
Clofedanol, LoGiCal
Código de producto. 30462155
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30462155 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30462155 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3030.00
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clofedanol
CAS 791-35-5
Nombres de analitos o componentes Clofedanol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H20 Cl N O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Clofedanol, Benzenemethanol, 2-chloro-α-[2-(dimethylamino)ethyl]-α-phenyl-, Benzhydrol, 2-chloro-α-[2-(dimethylamino)ethyl]- (6CI,7CI,8CI), (±)-Chlophedianol, 1-Phenyl-1-(o-chlorophenyl)-3-dimethylaminopropanol, 1-Phenyl-1-o-chlorophenyl-3-(dimethylamino)-1-propanol, 1-o-Chlorophenyl-1-phenyl-3-dimethylamino-1-propanol, 1-o-Chlorophenyl-3-dimethylamino-1-phenylpropan-1-ol, 2-Chloro-α-(2-dimethylaminoethyl)benzhydrol, Calmotusin, Chlophedianol, Clofedanol, NSC 113595, Tussistop, α-(Dimethylaminoethyl)-o-chlorobenzhydrol
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20ClNO/c1-19(2)13-12-17(20,14-8-4-3-5-9-14)15-10-6-7-11-16(15)18/h3-11,20H,12-13H2,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES CN(C)CCC(O)(c1ccccc1)c2ccccc2Cl
Nombre IUPAC 1-(2-clorofenil)-3-(dimetilamino)-1-fenilpropan-1-ol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 289.8
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.1233 g/mol