Learn More
Clofazimina, Mikromol™
Código de producto. 17957414
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17957414 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17957414 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1988.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clofazimina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clofazimine
CAS 2030-63-9
Nombres de analitos o componentes Clofazimine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C27 H22 Cl2 N4
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Clofazimine, N,5-Bis(4-chlorophenyl)-3-[(1-methylethyl)imino]-3,5-dihydrophenazin-2-amine, 2-Phenazinamine, N,5-bis(4-chlorophenyl)-3,5-dihydro-3-[(1-methylethyl)imino]-, Phenazine, 3-(p-chloroanilino)-10-(p-chlorophenyl)-2,10-dihydro-2-(isopropylimino)-, 2-(4-Chloroanilino)-3-isopropylimino-5-(4-chlorophenyl)-3,5-dihydrophenazine, 2-p-Chloroanilino-5-p-chlorophenyl-3,5-dihydro-3-isopropyliminophenazine, 3-(p-Chloroanilino)-10-(p-chlorophenyl)-2,10-dihydro-2-(isopropylimino)phenazine, B 663, B 663 (pharmaceutical), Chlofazimine, Clofazimine, G 30320, Hansepran, Lampren, Lamprene, NSC 141046
Fórmula InChI InChI=1S/C27H22Cl2N4/c1-17(2)30-24-16-27-25(15-23(24)31-20-11-7-18(28)8-12-20)32-22-5-3-4-6-26(22)33(27)21-13-9-19(29)10-14-21/h3-17,31H,1-2H3
SMILES CC(C)N=C1C=C2N(c3ccc(Cl)cc3)c4ccccc4N=C2C=C1Nc5ccc(Cl)cc5
Nombre IUPAC N,5-bis(4-clorofenil)-3-propan-2-iliminofenazin-2-amina
Peso molecular (g/mol) 473.4
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 472,1222 g/mol