Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clofazimina, 98 %
Código de producto. 15771779 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15771779 1 g 1 g
15758817 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15771779 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 461760010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2030-63-9 | C27H22Cl2N4 | 473.4 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2030-63-9
Fórmula molecular C27H22Cl2N4
Peso molecular (g/mol) 473.4
Clave InChI WDQPAMHFFCXSNU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2794
ChEBI CHEBI:3749
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clofazimine
Punto de fusión 219°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in toluene,slightly soluble in ether,acetone,ethyl acetate
Formula Weight (peso de la fórmula) 473.4
Porcentaje de pureza 98%