Learn More
MedChemExpress Clofazimine
Código de producto. 16442246
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16442246 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 16442246 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYB1046
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Clofazimine is an iminophenazine dye, has a marked anti-inflammatory effect, has been used in combination with other antimycobacterial drugs to treat AIDS and Crohn's disease.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Tipo de producto Dye Reagents
Cantidad 500 mg
Condiciones de envío Room temperature
CAS 2030-63-9
Peso molecular 473.4 g/mol
Solubilidad DMSO : 8.93 mg/mL (18.86 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣ H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
Objetivo HBV