Learn More
Clofarabina, TRC
Código de producto. 18092940
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18092940 100 mg 100 miligramos
17989849 10 mg 10 miligramos
18050640 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18092940 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC586890100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123318-82-1
Fórmula molecular C10 H11 Cl F N5 O3
Peso molecular (g/mol) 303.68
Sinónimo 2-Chloro-9-(2-deoxy-2-fluoro-β-D-arabinofuranosyl)-9H-purin-6-amine, 2-Chloro-9-(2-deoxy-2-fluoro-β-D-arabinofuranosyl)adenine, Clofarabine, Clofarex, Clolar, Evoltra
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R)-5-(6-amino-2-cloropurin-9-il)-4-fluoro-2-(hidroximetil)oxolan-3-ol
SMILES Nc1nc(Cl)nc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clofarabine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11ClFN5O3/c11-10-15-7(13)5-8(16-10)17(2-14-5)9-4(12)6(19)3(1-18)20-9/h2-4,6,9,18-19H,1H2,(H2,13,15,16)/t3-,4+,6-,9-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.0534