Learn More
Clofarabina, Mikromol™
Descripción
Clofarabina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Clofarabine |
| CAS | 123318-82-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Clofarabine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C10 H11 Cl F N5 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Clofarabine, Clofarex, Clolar, Evoltra, 2-Chloro-9-(2-deoxy-2-fluoro-beta-D-arabinofuranosyl)-9H-purin-6-amine, 2-Chloro-9-(2-deoxy-2-fluoro-beta-D-arabinofuranosyl)adenine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11ClFN5O3/c11-10-15-7(13)5-8(16-10)17(2-14-5)9-4(12)6(19)3(1-18)20-9/h2-4,6,9,18-19H,1H2,(H2,13,15,16)/t3-,4+,6-,9-/m1/s1 |
| SMILES | Nc1nc(Cl)nc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3F |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4S,5R)-5-(6-amino-2-cloropurin-9-il)-4-fluoro-2-(hidroximetil)oxolan-3-ol |
| Mostrar más |