Learn More
MedChemExpress Clofarabine
Código de producto. 16438258
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16438258 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16438258 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYA0005
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Clofarabine, a nucleoside analogue for research of cancer, is a potent inhibitor of ribonucleotide reductase (IC50=65 nM) by binding to the allosteric site on the regulatory subunit.
Especificaciones
Peso molecular 303.68 g/mol
Tipo de producto Reference compound
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza 98.05%
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (164.65 mM)
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 123318-82-1