Learn More
Ácido clodrónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Clodronic Acid |
| CAS | 10596-23-3 |
| Fórmula molecular | C H4 Cl2 O6 P2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Phosphonic acid, P,P'-(dichloromethylene)bis-, Phosphonic acid, (dichloromethylene)bis- (9CI), Phosphonic acid, (dichloromethylene)di- (8CI), P,P'-(Dichloromethylene)bis[phosphonic acid], (Dichloromethylene)bis[phosphonic acid], Cl 2MDP, Clodrolip, Clodro |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CH4Cl2O6P2/c2-1(3,10(4,5)6)11(7,8)9/h(H2,4,5,6)(H2,7,8,9) |
| SMILES | OP(=O)(O)C(Cl)(Cl)P(=O)(O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido [dicloro(fosfono)metil]fosfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 244.892 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 243.886 |