Learn More
Ácido Clodrónico Hidrato de Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30136231
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136231 10 g 10 g
30134204 50 g 50 g
17942585 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136231 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC58687510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22560-50-5
Fórmula molecular C H2 Cl2 O6 P2 . 2 Na
Peso molecular (g/mol) 288.86
Sinónimo Phosphonic acid, P,P'-(dichloromethylene)bis-, sodium salt (1:2), Phosphonic acid, (dichloromethylene)bis-, disodium salt (9CI), Phosphonic acid, (dichloromethylene)di-, disodium salt (8CI), (Dichloromethylene)diphosphonate disodium, BM 06011, Bonefos, Clasteon, Clodronate disodium, Clodronate disodium salt, Clodronate sodium, Clodronic acid disodium salt, DClMDP, Dichloromethylenebisphosphonic acid disodium salt, Dichloromethylenediphosphonic acid disodium salt, Difoafonal, Diphosfonal, Disodium (dichloromethane)diphosphonate, Disodium (dichloromethylene)bisphosphonate, Disodium (dichloromethylene)diphosphonate, Disodium clodronate, Lodronate, Loron, Mebonat, Ossiten, Ostac, Sodium (dichloromethylene)diphosphonate, Sodium clodronate
Nombre IUPAC disodio; [dicloro-[hidroxi(oxido)fosforil]metil]-hidroxifosfinato
SMILES [Na+].[Na+].OP(=O)([O-])C(Cl)(Cl)P(=O)(O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clodronate Disodium
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/CH4Cl2O6P2.2Na/c2-1(3,10(4,5)6)11(7,8)9;;/h(H2,4,5,6)(H2,7,8,9);;/q;2*+1/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.8499